Masterflex® PTFE-Diaphragm Pump Head, 80 to 800 mL/min
MFLX07090-42
2 year warranty
Mit den meisten Masterflex® L/S® Antrieben kompatibel.
- Medienberührende Teile aus PTFE und Glas sorgen dafür, die Reinheit der Flüssigkeiten beizubehalten.
- Ideal zum Pumpen durch Filter oder in unter Druck stehende Systeme.
- Das Rückschlagventil an der Eingangsseite bleibt bis zu zwei Stunden nach dem Abschalten der Pumpe betriebsbereit.
Hinweis: Diese Pumpenköpfe sind nicht zur Verwendung mit Masterflex® Antrieben geeignet, die einen Pumpenkopf mit langem Schaft benötigen.
: Enthält Montagewerkzeuge, Kupplungsteile und Service-Kits.
- Maximale Durchflussrate:800 ml/min
- Min. flow rate:80 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:PTFE-Membran-Pumpenkopf, 80 bis 800 ml/min
- Höhe:137 mm
- Länge:165 mm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:07090-42
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:800 ml/min
- Min. flow rate per channel:80 ml/min
- Occlusion:Not Applicable
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:40 - 400 rpm
- Suction lift:4,9 m (16 ft.)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Breite:76 mm
- Gehäusematerial:PTFE and aluminium
Frequently Bought Together