Masterflex® Chemically Inert Metering Valve, 300 L/min Air and 9 L/min Water
Catalog # MFLX06394-16
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Einfache Dosierung korrosiver Flüssigkeiten oder Gase.
- Einfach drehen—acht Umdrehungen öffnen oder schließen die Ventile
Hervorragend geeignet zum Dosieren korrosiver Flüssigkeiten und Gase – alle benetzten Teile bestehen aus CTFE und PTFE. Acht Umdrehungen öffnen oder schließen die Ventile vollständig. Der Maximaldruck beträgt 75 psi und die Höchsttemperatur ist 150 °F (93 °C); Größe der Öffnung ist 1/4“.
- Verbindungstyp:NPT(F)
- Portgröße:0,375 NPT(F)
- Max. Druck:5,2 bar (75 psi)
- Bezeichnung:Chemisch inerte Dosierventile, 300 L/min Luft und 9 L/min Wasser
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:06394-16
- Wetted materials:PTFE
- Max. temperature:65 °C (150 °F)
- Garantie:1 year
- Orifice:6 mm (0,25")
- VE:1
- Gehäusematerial:PTFE
- Cv:0,765
- Inlet port:3/8" NPT(F)
- Max. flow rate for air:300000 ml/min (300 L/min)
- Max. flow rate for water:9000 ml/min (9 L/min)
- Outlet port:3/8" NPT(F)
Frequently Bought Together