Masterflex® Chemically Inert Metering Valve, 180 mL/min
Artikelnr. MFLX06394-02
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Einfache Dosierung korrosiver Flüssigkeiten oder Gase.
- Einfach drehen—acht Umdrehungen öffnen oder schließen die Ventile
Hervorragend geeignet zum Dosieren korrosiver Flüssigkeiten und Gase – alle benetzten Teile bestehen aus CTFE und PTFE. Acht Umdrehungen öffnen oder schließen die Ventile vollständig. Der Maximaldruck beträgt 75 psi und die Höchsttemperatur ist 150 °F (93 °C); Größe der Öffnung ist 1/4“.
- Verbindungstyp:NPT(F)
- Portgröße:0,125 NPT(F)
- Max. Druck:5,2 bar (75 psi)
- Bezeichnung:Chemisch inerte Dosierventile, 180 ml/min
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:06394-02
- Wetted materials:PCTFE and PTFE
- Max. temperature:65 °C (150 °F)
- Garantie:1 year
- Orifice:3,18 mm (0,125")
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Cv:0,015
- Inlet port:1/8" NPT(F)
- Max. flow rate for air:3000 ml/min (3 L/min)
- Max. flow rate for water:180 ml/min (0,18 L/min)
- Outlet port:1/8" NPT(F)
Frequently Bought Together