AuftragsverfolgungKontakt
Stopcocks with Flow Indicator, PVC | Avantor
Stopcocks with Flow Indicator, PVC
PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" hose barb
Artikelnr. MFLX06225-54
Stopcocks with Flow Indicator, PVC
Artikelnr. MFLX06225-54
Stopcocks with Flow Indicator, PVC
Stopcocks with Flow Indicator, PVC
PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" hose barb
Preis
51,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Easily control flow with flow indicator handle.
  • Constructed of durable PVC and EPDM
PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle. Maximum pressure is 150 psi at the maximum temperature of 120 °F (49 °C); maximum vacuum is 29.9" Hg.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" hose barb
  • Outlet port:
    1/4" Barb
  • Cat. No.:
    MFLX06225-54
  • Connection type:
    NPT(M) x Barbed
  • Max. Druck:
    150 psi
  • Orifice:
    6,35 mm (0,25")
  • Max. temperature:
    48 °C (120 °F)
  • Garantie:
    1 year
  • Inlet port:
    1/4" NPT(M)
  • Innen-Ø Schlauch:
    0,5 - 0,625"
  • Medienberührte Materialien:
    PVC
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MFLX06225-60
    Universal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psi
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 44,40 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.