Stopcocks with Flow Indicator, PVC
PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" NPT(M)
Artikelnr. MFLX06225-52
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Springe zu:
Product Details & Documents
Easily control flow with flow indicator handle.
- Constructed of durable PVC and EPDM
PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle. Maximum pressure is 150 psi at the maximum temperature of 120 °F (49 °C); maximum vacuum is 29.9" Hg.
Spezifikationen
- Bezeichnung:PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" NPT(M)
- Outlet port:1/4" NPT(M)
- Cat. No.:MFLX06225-52
- Connection type:NPT(M)
- Max. Druck:150 psi
- Orifice:6,35 mm (0,25")
- Max. temperature:48 °C (120 °F)
- Garantie:1 year
- Inlet port:1/4" NPT(M)
- Medienberührte Materialien:PVC
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX06225-60Universal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psiEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 44,40 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.