Burkle Barbed Straight Connector, PVDF, 9-11 mm Tubing; 10/Pk
Artikelnr. MFLX06044-04
Lieferant: Avantor Fluid Handling
15 month warranty
Über diesen Artikel
Sichere und flexible Verbindung für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen.
- Hält Temperaturen von bis zu 160 °C (320 °F) stand
- Hochgradig resistent gegen Chemikalien und UV-Strahlen
- Autoklavierbar
Die zylindrischen, geraden Schlauchnippel sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich und eignen sich zum Verlängern, Verbinden, Abzweigen, Verbinden und Reparieren der meisten Kunststoffschläuche. Die Polyvinylidenfluorid (PVDF)-Verbinder sind für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug ausgelegt.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):11 mm
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):11 mm
- Verbindungstyp:Steckanschluss
- Flow pattern:Straight
- Max. temperature:160 °C (320 °F)
- Bezeichnung:Gerade Verbindung mit Schlauchnippel, PVDF, 9-11 mm Schläuche; 10/Pck
- Environmentally Preferable:
- Chemical resistance:Yes
- No. of ports:2
- Sterilisation:Autoclave
- Garantie:15 Months
- VE:10
- Fitting material:PVDF
Frequently Bought Together