Masterflex® 3-Way Direct Lift Solenoid Valve; 5/32 12VDC
Artikelnr. MFLX01540-17
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
Über diesen Artikel
Ideal für die Verwendung mit hoch reinen oder korrosiven Flüssigkeiten.
- Alle benetzten Teile bestehen aus inertem PTFE
- Minimales Totvolumen reduziert Probleme mit eingeschlossenen Flüssigkeiten
Für 26“-Hg-Vakuum ausgelegt. Maximale Flusstemperatur beträgt 158 °F (70 °C). Alle Ventile haben eine 15“ Zuleitung. Ventile sind kompakt und leicht — sie können fast überall montiert werden. Ventile mit 1/16“-Öffnung haben Montagebohrungen nur a der Unterseite und Ventile mit 3/32“ und 5/32“-Öffnung haben Montagebohrungen an Ober- und Unterseite.
- Verbindungstyp:NPT(F)
- Portgröße:0,125 NPT(F)
- Max. Druck:1,2 bar (18 psi)
- Netzanschluss:12 VDC, 8 W
- Bezeichnung:3-Wege Direkthub-Magnetventil; 5/32 12VDC
- Seq:13
- Environmentally Preferable:
- Modell:01540-17
- Wetted materials:PTFE
- Max. temperature:70 °C (158 °F)
- Ansprechzeit:30 ms
- Garantie:2 years
- Orifice:3,96748 mm (0,1562")
- VE:1
- Flow pattern:Three-Way
- Inlet port:1/8" NPT(F)
- Outlet port:1/8" NPT(F)
Frequently Bought Together