Masterflex® Inert in-line inlet check valve; 0.014 Cv, PEEK/EPDM
Artikelnr. MFLX01355-12
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Keine Wartung erforderlich!
- Ideal für hohe Reinheit und niedrigen Druck
- Keine Metallkomponenten – inerter Flusspfad
- Keine Rückflussleckage bei einem Gegendruck von 0 bis 100 psi
- 1/4-28 UNF-Gewindeanschlüsse
Im Gegensatz zu federbetätigten Rückschlagventilen, die den Strömungsweg einschränken oder behindern können, verfügt dieses In-Line-Rückschlagventil über einen glatten Strömungsweg, der Scherkräfte und Turbulenzen minimiert.
- Verbindungstyp:UNF
- Max. Druck:100 psi
- Bezeichnung:Inertes In-Line Einlass-Rückschlagventil; 0,014 Cv, PEEK/EPDM
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:01355-12
- Wetted materials:PEEK/EPDM
- Garantie:2 years
- VE:1
- Brechender Druck:0,99 psi
- Cv:0,014
- Inlet port:1/4"-28 UNF
- Outlet port:1/4"-28 UNF
Frequently Bought Together