Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® SE-200 FEP-Lined, 1/16" ID X1/8" OD; 50 Ft
Artikelnr. MFLX95713-50
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Hält Proben geruchs- und geschmacksneutral.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 1/16" ID X1/8" AD
Zusammensetzung: Tygon® SE-200Anwendungen: Chemische und pharmazeutische Verarbeitung, Getränkedosierung, Farb- und Lösungsmittelherstellung, HalbleiterverarbeitungMerkmale: Biobasiert, phthalatfrei. Flexibel, chemisch beständig, inert, kontaminiert nicht. Geruchlos, ungiftig und geschmacksneutral. KlarZertifizierungen: FDA konform für Kontakt mit NahrungsmittelnTemperaturbereich: -49 bis 165 °F (-45 bis 74 °C)Sterilisation: Ethylenoxid
- Schlauch Außen-Ø:3,2 mm (0.125")
- Schlauch Innen-Ø:1,6 mm (0,0625")
- Wandstärke:0,8 mm
- Max. Druck:6,9 bar (100 psi)
- Max. temperature:73 °C (165 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Tygon® SE-200 FEP-Auskleidung, 1/16" ID x 1/8“ AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:95713-50
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP;USP
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–45 °C (–49 °F)
- Working pressure:6,9 bar (100 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Versilon™ SE-200
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together