Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® A-60-F, 1/8" ID x 1/4" OD; 50 Ft
Artikelnr. MFLX95710-10
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Bleiben Sie konform bei Lebensmittelanwendungen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Dieser Schlauch ist Ideal für die Lebensmittel-, Milchprodukte und Getränkeindustrieen. Zu den Eigenschaften gehören Hitze-, Ozon- und UV-Lichtbeständigkeit; nicht alternd; nicht oxidierend; überlegene Säure- und Alkalibeständigkeit. Die Schläuche werden nach GMP-Richtlinien hergestellt und haben einen Temperaturbereich von -60 bis 275 °F (-51 bis 135 °C). Mit Autoklav sterilisieren.
- Schlauch Außen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Schlauch Innen-Ø:3,2 mm (0,125")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:1,3 bar (19 psi)
- Max. temperature:135 °C (275 °F)
- Farbe:Beige
- Bezeichnung:Transferschlauch, Tygon® A-60-F, 1/8" ID x 1/4" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:95710-10
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;NSF-51
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Garantie:1 year
- Working pressure:1,3 bar (19 psi)
- Clarity:Opaque
- Schlauchmaterial:Tygon® A-60-F
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together