Masterflex® Transferschlauch, Tygon® ND-100-65, 1/32" ID x 3/32“ AD; 50 Ft
Catalog # MFLX95666-00
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Vollständige Entleerung.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 1/32" ID x 3/32" AD
Zusammensetzung: ND-100-65Anwendungen: Anwendungen in pharmazeutischer und biotechnologischer Forschung.Merkmale:DEHP-frei, phthalatefrei. Nicht benetzte Oberfläche ermöglicht vollständige Entwässerung. Klebbar, schweißbar. Klar.Zertifizierung: USP Klasse VI, REACH, ISO 10993Temperaturbereich: -44 bis 165 °F (-42 bis 74 °C)Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder Bestrahlung.
- Schlauch Außen-Ø:2,4 mm (0,09375")
- Schlauch Innen-Ø:0,8 mm (0,03125")
- Wandstärke:0,8 mm
- Max. Druck:6,9 bar (100 psi)
- Max. temperature:73 °C (165 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, Tygon® ND-100-65, 1/32" ID x 3/32" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Modell:95666-00
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:DEHP-frei;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–48 °C (–55 °F)
- Working pressure:6,9 bar (100 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:Tygon® ND-100-65
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together