Masterflex® Transfer Tubing, Reinforced Peroxide-Cured Silicone, 1/8" ID x 3/8" OD; 25 Ft
Artikelnr. MFLX95623-01
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Die Zusammensetzung für niedrige Kompression behält ihre Form und Sauberkeit.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Anspruchsvolle Hochdruckanwendungen in der Pharmazie, Biotechnologie, Luftfahrt, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.Merkmale: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchsneutral ungiftig, geringe Klebrigkeit, durchscheinend.Zertifizierungen: Elastomer entspricht FDA-Vorgaben und entspricht USP Klasse VI. Herstellung der Schläuche gemäß GMP.Temperaturbereich: -60 bis 400 °F (-51 bis 204 °C)Sterilisation: Autoklav oder Gammasterilisation.
- Schlauch Außen-Ø:9,6 mm (0.375")
- Schlauch Innen-Ø:3,2 mm (0,125")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:12,1 bar (175 psi)
- Max. temperature:204 °C (400 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, Verstärktes Peroxidgehärtetes Silikon, 1/8" ID x 3/8“ AD; 25 Ft
- Länge:7,6 m
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:95623-01
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Garantie:Out of box
- Working pressure:12,1 bar (175 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Peroxide-cured silicone, reinforced
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together