Masterflex® Transfer Tubing, PVC, 5/8" ID x 7/8" OD; 50 Ft
MFLX96605-15
Oxidation und Bakterienprobleme stoppen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 5/8" ID x 7/8" AD
Dieser Schlauch ist extrem flexibel, transparent und beständig gegen Oxidation, Bakterien und eine Vielzahl von Chemikalien. PVC-Schläuche entsprechen FDA CFR Titel 21 177.101.
- Schlauch Außen-Ø:22,4 mm (0.875")
- Schlauch Innen-Ø:16 mm (0,625")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:2,75 bar (40 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, PVC, 5/8" ID x 7/8“ AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:12
- Environmentally Preferable:
- Modell:96605-15
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–41 °C (–41 °F)
- Working pressure:40 psi
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:PVC
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together