Masterflex® Transfer Tubing, Flexible PVC, 1/4" ID x 1/2" OD; 50 Ft
Catalog # MFLX95505-18
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
So flexibel wie Sie es benötigen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Anwendungen: Analytische Instrumente, generelles Labor. Zur Übertragung von Flüssigkeiten, Gasen und anorganischen Chemikalien in Labor-, Farb-, Pigment- und Seifendosierungsanwendungen.
Eigenschaften:Ungiftige, DEHP-freie Formel. Flexibel, kleine Biegeradien. Transparent; ermöglicht eine visuelle Inspektion und Durchflussüberwachung.
Zertifizierungen: FDA-konform, Proposition 65 REACH
Temperaturbereich: -58 bis 165°F (–50 bis 73°C)
Sterilisation: Autoklav.
- Schlauch Außen-Ø:12,8 mm (0,5")
- Schlauch Innen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:3 bar (43 psi)
- Max. temperature:73 °C (165 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Flexibles PVC, 1/4" ID x 1/2" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:95505-18
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;Non-DEHP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Working pressure:43 psi
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:PVC
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together