Masterflex® Transfer Tubing, PVC Reinforced, 3/8" ID x 9/16" OD; 100 Ft
Catalog # MFLX06602-14
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Strapazierfähiger als Standard-PVC.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 3/8" ID x 9/16" OD
Anwendungen: Hochdruckanwendung, Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken.
Eigenschaften: Gute Säure- und Laugenbeständigkeit und Alterungseigenschaften. Weißes Polyestergarn mit orangefarbenem Markierungsgarn, eingebettet in eine transparente PVC-Wand.
Zertifizierung: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.199) und entspricht USDA-Kriterien. NSF-gelistet (Standard 51) mit 3A Hygienestandards für Milchprodukte.
Temperaturbereich: -5 bis 180 °F (-21 bis 82 °C). NSF-Temperatur bis 140 °F.
Sterilisation: Ethylenoxid.
- Schlauch Außen-Ø:14,3 mm (0,5625")
- Schlauch Innen-Ø:9,6 mm (0,375")
- Wandstärke:2,87 mm
- Max. Druck:15,9 bar (230 psi)
- Max. temperature:82 °C (180 °F)
- Bezeichnung:Transferschlauch, PVC-Verstärkt, 3/8" ID X 9/16" AD; 100 ft., weißes Garn mit orangefarbenem Faden in eine transparente Wandung eingebettet
- Länge:30,5 m
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:06602-14
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:3A;FDA;NSF-51
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–21 °C (–5 °F)
- Working pressure:230 psi
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:PVC, reinforced
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together