Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® F-4040-A Fuel and Lubricant, 1/2" ID x 3/4" OD; 50 Ft
MFLX95633-08
CE certificate
Kein Aufquellen oder Verspröden.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Die Tygon-Schläuche sind ideal für Kraftstoffe und industrielle Schmiermittel - Benzin, Kerosin, Heizöle, Schneidstoffe und Kühlmittel auf Glykolbasis. Beständig gegen die meisten Kohlenwasserstoffe, Versprödung und Quellung, ozon- und UV-beständig, mit geringer Extrahierbarkeit. Die Schläuche werden nach GMP-Richtlinien hergestellt und haben einen Temperaturbereich von -35 bis 165 °F (-37 bis 74 °C). Sterilisation wird nicht empfohlen.
- Schlauch Außen-Ø:19,1 mm (0,75")
- Schlauch Innen-Ø:12,8 mm (0,5")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:2,1 bar (30 psi)
- Max. temperature:73 °C (165 °F)
- Farbe:Gelb
- Bezeichnung:Transferschlauch, Tygon® F-4040-A Treib- und Schmierstoffe, 1/2" ID x 3/4" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:95633-08
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–37 °C (–35 °F)
- Garantie:1 year
- Working pressure:2,1 bar (30 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Tygon® Fuel and Lubricant
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together