Masterflex® L/S® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch mit 2 Stopps, Chem-Durance® Bio, L/S 16; 8/Pk
Artikelnr. MFLX96117-16
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Exzellente Chemikalienbeständigkeit und lange Pumpenlebensdauer.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Labor, pharmazeutische Vorgänge und BiotechnologieMerkmale: Hervorragende chemische Beständigkeit, ausgezeichnete Lebensdauer und Haltbarkeit unter Druck, geringe Aufsplitterung, weichmacherfreie Innenauskleidung mit Elastomermantel, opak
Mit Masterflex® Multikanal-Pumpenköpfen verwendbar.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:460 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:3,10 mm (0,122")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Präzisions-Pumpenschlauch mit 2 Stopps, Chem-Durance® Bio, L/S 16; 8/Pk
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:96117-16
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:FDA;DEHP-frei;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–60 °C (–71 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
- Garantie:Sofort einsatzbereite Systeme
- Schlauchmaterial:Chem-Durance® Bio
- VE:8
- Hose barb size:0,125"
- L/S Masterflex tubing size:16
Frequently Bought Together