ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® 2-Stop High-Performance Precision Pump Tubing, PharMed® BPT, L/S 24; 4/Pk
Artikelnr. MFLX96114-24
undefined
Masterflex® L/S® 2-Stop High-Performance Precision Pump Tubing, PharMed® BPT, L/S 24; 4/Pk
Artikelnr. MFLX96114-24
Über diesen Artikel
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Zell- und Gewebekulturarbeiten, pharmazeutische, lichtempfindliche Proben
Eigenschaften: Ungiftig, nicht hämolytisch, extrem geringe Permeabilität, beständig gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel; heißsiegelfähig, klebbar, formbar, opak-beige
Mit Masterflex® Multikanal-Pumpenköpfen verwendbar.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, in Länge und Menge liefern.
  • Maximale Durchflussrate:
    1800 ml/min
  • Schlauch Innen-Ø:
    6,40 mm (0,252")
  • Max. Druck:
    2,7 bar (40 psi)
  • Max. temperature:
    132 °C (270 °F)
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch mit 2 Stopps, PharMed® BPT, L/S 24; 4/Pck
  • Seq:
    05
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    96114-24
  • Length per pack:
    0,38 m (1,25 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –20 °C (–4 °F)
  • Regulatory approvals:
    European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • Min. temperature:
    –51 °C (–60 °F)
  • Max. vacuum:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • Sterilisation:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Garantie:
    Out of box
  • Schlauchmaterial:
    PharMed® BPT
  • VE:
    4
  • Hose barb size:
    0,25"
  • L/S Masterflex tubing size:
    24
Frequently Bought Together