Masterflex® L/S® 2-Stop Precision Pump Tubing, PharMed® BPT, L/S 13; 8/Pk
Artikelnr. MFLX96114-13
Lieferant: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchgröße: L/S 13
Anwendungen: Zell- und Gewebekulturarbeiten, pharmazeutische, lichtempfindliche Proben
Eigenschaften: Ungiftig, nicht hämolytisch, extrem geringe Permeabilität, beständig gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel; heißsiegelfähig, klebbar, formbar, opak-beige
Mit Masterflex® Multikanal-Pumpenköpfen verwendbar.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, in Länge und Menge liefern.
- Maximale Durchflussrate:30 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:0,80 mm (0,031")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Präzisions-Pumpenschlauch mit 2 Stopps, PharMed® BPT, L/S 13; 8/Pck
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:96114-13
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:PharMed® BPT
- VE:8
- Hose barb size:0,0625"
- L/S Masterflex tubing size:13
Frequently Bought Together