ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Sanitary Fitting High-Performance Precision Pump Tubing Assembly, PharMed® BPT, L/S 36; 5 ft
Masterflex® L/S® Sanitary Fitting High-Performance Precision Pump Tubing Assembly, PharMed® BPT, L/S 36; 5 ft
Catalog # MFLX96102-36
undefined
Masterflex® L/S® Sanitary Fitting High-Performance Precision Pump Tubing Assembly, PharMed® BPT, L/S 36; 5 ft
Catalog # MFLX96102-36
About this item
An jedem Ende der Baugruppe sind Fittings für den Hygienebereich mit 1/2“-Mini-Klemmen angeformt, um eine einfache Integration in Ihr hochreines System zu ermöglichen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Schlauchgröße: L/S 36
Anwendungen: Zell- und Gewebekulturarbeiten, pharmazeutische, lichtempfindliche Proben
Merkmale: Ungiftig, nicht hämolytisch, extrem geringe Permeabilität, beständig gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel; heißsiegelfähig, klebbar, formbar, opak-beige
Benötigt Hygienedichtungen für beide Verbindungen um eine Qualitätsversiegelung sicherzustellen
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
  • Maximale Durchflussrate:
    3400 ml/min
  • Schlauch Innen-Ø:
    9,70 mm (0,382")
  • Max. Druck:
    1,4 bar (20 psi)
  • Max. temperature:
    132 °C (270 °F)
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    L/S® Baugruppe Hygienefitting mit Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, PharMed® BPT, L/S 36; 5 ft
  • Seq:
    10
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    96102-36
  • Length per pack:
    1,5 m (5 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –20 °C (–4 °F)
  • Regulatory approvals:
    European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Suction lift H₂O:
    8,3 m (27 ft.)
  • Min. temperature:
    –51 °C (–60 °F)
  • Max. vacuum:
    610 mm Hg (24" Hg)
  • Sterilisation:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Garantie:
    Out of box
  • Schlauchmaterial:
    PharMed® BPT
  • VE:
    5 Feet
  • Hose barb size:
    0,375"
  • L/S Masterflex tubing size:
    36
Frequently Bought Together