Masterflex® Ismatec® MS/CA Click-N-Go Cassette Cartridge, 3-Stop, POM-C
Artikelnr. MFLX78016-98
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Wählen Sie neue Kassetten abhängig vom Material, Schlauchtyp und Druckkapazitäten.
- Standard des Konstruktionsmaterials ist POM-C oder optional PVDF
Es gibt zwei unterschiedliche Kassettengrößen. Die Click-N-Go-Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Schläuchen in Systemen, in denen ein Gegendruck von bis zu 1 bar auf die Schläuche ausgeübt wird. Das Design des Druckhebels ermöglicht Systemdrücke bis zu 1.5 bar.
- Max. Druck:1 bar (14,5 psi)
- Bezeichnung:Click-N-Go Kassette / Kartusche, 3 Stopp POM-C
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:78016-98
- Tubing sizes accepted:0,13 to 3,19 mm ID
- Series:3-Stop
- VE:1