ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® MS/CA Click-N-Go Cassette Cartridge, 3-stop, PVDF
  MFLX78016-96
undefined
Masterflex® Ismatec® MS/CA Click-N-Go Cassette Cartridge, 3-stop, PVDF
  MFLX78016-96
Wählen Sie neue Kassetten abhängig vom Material, Schlauchtyp und Druckkapazitäten.
  • Standard des Konstruktionsmaterials ist POM-C oder optional PVDF
Es gibt zwei unterschiedliche Kassettengrößen. Die Click-N-Go-Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Schläuchen in Systemen, in denen ein Gegendruck von bis zu 1 bar auf die Schläuche ausgeübt wird. Das Design des Druckhebels ermöglicht Systemdrücke bis zu 1.5 bar.
  • Max. Druck:
    1 bar (14,5 psi)
  • Bezeichnung:
    Click-N-Go Kassette / Kartusche, 3 Stopp, PVDF
  • Seq:
    04
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    78016-96
  • Tubing sizes accepted:
    0,13 to 3,19 mm ID
  • Series:
    3-Stop
  • VE:
    1
Pressure lever cassettes with inserts