Masterflex® Ismatec® Fußschalter für Reglo Digital Antriebe, DB-9 Stecker; 6-ft (1.8 m)
Artikelnr. MFLX78016-93
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Vereinfachen Sie Ihre Dispensieraufgaben.
- Wählen Sie einen Fußschalter mit Verbindung passend zu ihrer Ismatec®-Pumpe
Fußschalter ermöglichen eine bequeme freihändige Bedienung ihrer Pumpen aus einer Entfernung von bis zu sechs Fuß. Drücken Sie einmal zum Starten und ein weiteres Mal zum Stoppen.
- Bezeichnung:Fußschalter für Reglo Digitale Antriebe, DB-9 Stecker; 6-ft (1.8 m)
- Länge:183 cm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:78016-93
- Eingang:DB-9
- Garantie:1 Jahr
- Series:Ismatec Reglo Digitale Antriebe
- VE:1
Frequently Bought Together