Schnellanschluss-Pumpenköpfe für Schläuche mit 1.6 mm Wandstärke, 3 Rollen, 880 mL/min
MFLX78002-22
Mit dem Turn-and-Lock-Montagesystem können Sie Ihren Pumpenkopf schnell auf den Antrieben einrasten.
- Wählen Sie aus austauschbaren Pumpenköpfen mit Durchflussraten von 0.01 bis 3660 ml/min
- 3 Rollen
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Ismatec®-Pumpen sicher.
- Maximale Durchflussrate:880 ml/min
- Max. Druck:1,5 bar (21,7 psi)
- Min. flow rate:0.072 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Bezeichnung:Schnellanschluss-Pumpenköpfe mit 3 Rollen, Schläuche mit 1.6 mm Wandstärke, 880 ml/min maximalem Fluss
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:78002-22
- Garantie:1 Jahr
- Series:Schnellverbindung
- VE:1
- Rollen:3
Frequently Bought Together