Schnellanschluss-Pumpenköpfe für Schläuche mit 1.6 mm Wandstärke, 2 Rollen, 3700 mL/min
Catalog # MFLX78002-11
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Mit dem Turn-and-Lock-Montagesystem können Sie Ihren Pumpenkopf schnell auf den Antrieben einrasten.
- Wählen Sie aus austauschbaren Pumpenköpfen mit Durchflussraten von 0.01 bis 3660 ml/min
- 2 Rollen
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Ismatec®-Pumpen sicher.
- Maximale Durchflussrate:3700 ml/min
- Max. Druck:1,5 bar (21,7 psi)
- Min. flow rate:0,49 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Bezeichnung:Schnellanschluss-Pumpenköpfe mit 2 Rollen, Schläuche mit 1.6 mm Wandstärke, 3700 ml/min maximalem Fluss
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:78002-11
- Garantie:2 Jahre
- Series:Schnellverbindung
- VE:1
- Rollen:2
Frequently Bought Together