ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® CA Pressure Lever Cassette Cartridge, 2-Stop, POM-C
Artikelnr. MFLX78001-90
undefined
Masterflex® Ismatec® CA Pressure Lever Cassette Cartridge, 2-Stop, POM-C
Artikelnr. MFLX78001-90
Über diesen Artikel
Wählen Sie neue Kassetten abhängig vom Material, Schlauchtyp und Druckkapazitäten.
  • Standard des Konstruktionsmaterials ist POM-C oder optional PVDF
Es gibt zwei unterschiedliche Kassettengrößen. Die Click-N-Go-Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Schläuchen in Systemen, in denen ein Gegendruck von bis zu 1 bar auf die Schläuche ausgeübt wird. Das Design des Druckhebels ermöglicht Systemdrücke bis zu 1.5 bar.
  • Max. Druck:
    1,5 bar (21,7 psi)
  • Bezeichnung:
    Kassette für Druckhebel / Kartusche, 2 Stopps POM-C
  • Seq:
    05
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    78001-90
  • Tubing sizes accepted:
    0,13 to 3,19 mm ID
  • Series:
    2-Stop
  • VE:
    1
Frequently Bought Together