Masterflex® L/S® Analoger, modularer Antrieb mit variabler Drehzahl mit Easy-Load®- 3-Pumpenkopf; 115 VAC
Artikelnr. MFLX77913-02
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Vielseitiges Pumpensystem mit variabler Drehzahl und einer breiten Durchflussspanne sowie einfacher Steuerung.
- Ein separater Motor ist mit einer Steuereinheit über ein 1,9 m (6 ft) langes Kabel verbunden – platzieren Sie die Komponenten dort, wo es für Sie bequem ist oder wo Platz ist
- Drehzahlkontrolle pro Umdrehung und Ein-/Ausschalter mit grüner Kontrollleuchte - behalten Sie die Drehzahleinstellung bei, wenn Sie die Pumpe an-/ausschalten
- Der reversible 1/10 PS Motor hat einen sanften Start und Gegen-EMK für eine Drehzahlkontrolle von ± 2%
- Gefärbtes Stahlgehäuse mit IP33 Einstufung für Schutz vor vertikal fallendem Wasser
- Durchflussrate 4.8 bis 480 mL/min L/S-Schlauch inbegriffen—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und der Schlauchgröße
- 115 VAC Modelle sind ETL und cETL gelistet
Wählen Sie ein praktisches Komplettsystem mit einer Katalognummer. Als perfektes Upgrade von einem Antrieb mit fester Drehzahl bieten diese Antriebe mit variabler Drehzahl einen größeren Drehzahlbereich und eine Geschwindigkeitsregulierung von ±2 %.
Delivery: Enthält modularen Antrieb 07559-00, Easy-Load®-3-Pumpenkopf 77800-60, 10-ft ft C-Flex® ULTRA® Schlauch und 6-ft (1,8 m) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Bitte geben Sie bei der Bestellung das Zielland an.
- Maximale Durchflussrate:480 ml/min
- Leistung:115 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Genauigkeit:±2%
- Cloud-verbunden:Nein
- Steuertyp:Variable Drehzahl Analog
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:4,8 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Spannung:115 VAC
- Bezeichnung:L/S Modulares Pumpensystem mit Easy-Load-3-Pumpenkopf, 115 VAC
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:77913-02
- Duty cycle:Kontinuierlich
- Anti-Tropf:Nein
- Digital dispensing:Nein
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:480 ml/min
- Min. flow rate per channel:4,8 ml/min
- Min. RPM:6 U/min
- Open-head sensor:Nein
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Washdown capable:Nein
- Current:2,2 A
- Rohr:C-Flex ULTRA L/S 16 Schlauch 06434-16 (10 ft)
- Antrieb:07559-00 (L/S® Analoger, modularer Konsolenantrieb mit Variabler Drehzahl)
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Pumpenkopf:77800-60 (L/S® Easy-Load-3-Pumpenkopf)
- Gehäusematerial:Painted steel and aluminium
- Electrical plug type:Kein Stecker
- Max. RPM:600 rpm
Frequently Bought Together