Über diesen Artikel
Hohe Transfer- und Abgabevolumen.
- Durchflussrate 0,71/2.1 bis 42 LPM mit B/T-Schlauch – Durchflussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
- Der Verschlussmechanismus des Rapid-Load®-Pumpenkopfs schiebt das Schlauchbett aus dem Weg, um das Laden des Schlauchs zu erleichtern und den Verschluss des Schlauchs zu verbessern
- Für B/T PerfectPosition™ Pumpenschläuche der Größen B/T 87 und B/T 91
- Der Verriegelungsschalter schaltet die Stromversorgung ab, um den Antrieb zu stoppen, wenn die Tür geöffnet wird
- Austauschregler für B/T-Pumpe 77111-60
Masterflex B/T® Pumpen stellen die beste Wahl für Massentransferanwendungen mit hohen Durchflussraten dar. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand. Zu den robusten Konstruktionsmaterialien gehören Edel-/Kohlenstoffstahl, ein Gehäuse aus Aluminiumguss mit Epoxid-Pulverbeschichtung und Nylatron®-Rollen für stabile Zuverlässigkeit.
Alle B/T-Antriebe besitzen einen neuen und verbesserten Rapid-Load-Pumpenkopf für schnelle und einfache Schlauchwechsel. Der überarbeitete Verschlussmechanismus schiebt das Schlauchbett zur Seite für eine leichte Schlaucheinführung und einen besseren Schlauchverschluss beim Schließen des Pumpenkopfes. Die PerfectPosition™-Schlauchgrößen sorgen für eine verbesserte Leistungsfähigkeit bei Hochdruckanwendungen sowie eine längere Schlauchlebensdauer.
- Leistung:115 VAC
- Steuertyp:Analog
- Pump series:B/T
- Spannung:115 VAC
- Bezeichnung:B/T® Analoger Antrieb Austauschregler; 115 VAC
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- Modell:77711-95
- Washdown capable:Ja
- Schutzklasse:IP 56
- Garantie:3 Monate
- VE:1