Masterflex® I/P® Replacement Main Body, PPS Housing, SS Rotor
Artikelnr. MFLX77602-17
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Mit diesen Ersatzteilen holen Sie das Beste aus Ihrem Masterflex® I/P® Easy-Load®-II-Pumpenkopf heraus.
- Für die Verwendung mit Pumpenköpfen 77601-60 und 77601-62 geeignet
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Pumpenkopf mit diesen Ersatz-Gehäuse- und Schlauchbett-Baugruppen optimal funktioniert.
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Ersatzgehäuse, PPS-Gehäuse, SS-Rotor
- Environmentally Preferable:
- Garantie:3 Months
- VE:1
- Gehäusematerial:PPS
Frequently Bought Together