Spezifikationen
Alle Produktkonfigurationen anzeigen- Modell:
- 77602-12
- 07019-25
- 77602-02
- 07019-26
- 07019-00
- 77601-62
- Gear ratio:
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- Min. flow rate:
- 0,01 L/min (0.002 gal./min)
- Anzahl der Kanäle:
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Occlusion:
- Adjustable
- Fixed
- Adjustable
- Fixed
- Fixed
- Adjustable
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Optimum RPM range:
- 0,1 - 650 rpm
- 0,1 - 650 rpm
- 0,1 - 650 rpm
- 0,1 - 650 rpm
- 0,1 - 650 rpm
- 0,1 - 650 rpm
- Pump series:
- I/P
- I/P
- I/P
- I/P
- I/P
- I/P
- Suction lift:
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:
- Automatic
- Manual
- Automatic
- Manual
- Manual
- Automatic
- Tubing sizes accepted:
- I/P® 26, I/P 73, I/P 82
- I/P® 82
- I/P® 26, I/P 73, I/P 82
- I/P® 82
- I/P® 73
- I/P® 26, I/P 73, I/P 82
- Volume per revolution with I/P 26 tubing:
- 6,2 ml
- 6,2 ml
- 6,2 ml
- Volume per revolution with I/P 73 tubing:
- 12,3 ml
- 12,3 ml
- 12,3 ml
- 12,3 ml
- Volume per revolution with I/P 82 tubing:
- 20 ml
- 20 ml
- 20 ml
- 20 ml
- 20 ml
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- Derzeitige Ansicht
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Ideal für den Transfer von Flüssigkeiten mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
- Entwickelt und optimiert für eine Schlauchgröße
- Drei Rollen für einen gleichmäßigen Durchfluss
- Wählen Sie Rotoren aus Edelstahl (SS) oder kaltgewalztem Stahl (CRS) / stabilere und chemikalienbeständigere Rollen
- Pumpenköpfe für Mehrkanalanwendungen stapelbar
- Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen—für gängige Flüssigkeitstransferanwendungen, die Genauigkeit und hervorragende Wiederholbarkeit erfordern. Erhältlich mit klarem Gehäuse aus Polycarbonat (PC) mit Rotoren aus kaltgewalztem Stahl (CRS) oder Edelstahl (SS); CRS bietet Wirtschaftlichkeit, während SS eine bessere chemische Beständigkeit und Haltbarkeit bietet.
Zur Verwendung mit Masterflex® I/P®-Pumpen, die einen Pumpenkopf mit langem Schaft benötigen. Diese Pumpenköpfe sind nicht mit Standard-Schaftantrieben kompatibel.
Der Pumpenkopf ist kompakt und einfach im Design mit demselben seitlichen Schlaucheingang/-ausgang – perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Standardköpfe sind kompakt und lassen sich leicht in Ihre OEM-Anwendungen integrieren. Rufen Sie an, um weitere Informationen zu unseren umfassenden OEM-Dienstleistungen zu erhalten.
- Maximale Durchflussrate:13 L/min (3,5 gal./min)
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Easy-Load®-Pumpenkopf, Langer Schaft, SS-Rotor
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:77602-12
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Adjustable
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,1 - 650 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, I/P 73, I/P 82
- Volume per revolution with I/P 26 tubing:6,2 ml
- Volume per revolution with I/P 73 tubing:12,3 ml
- Volume per revolution with I/P 82 tubing:20 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:Three; stainless steel
- Gehäusematerial:PPS
- Rotor material:Stainless Steel