About this item
Minimieren Sie Ausfallzeiten durch schnellere Schlauchwechsel.
- Neues Design und automatische Schlauchhalterung ermöglichen mehrere Schlauchgrößen—Schlauchwechsel ohne Abnehmen des Kopfes vom Antrieb
- Drei Rollen für einen gleichmäßigen Durchfluss
- Rotor/Rolle aus Edelstahl (SS) oder kaltgewalztem Stahl (CRS) für bessere Haltbarkeit und chemische Beständigkeit
- Die Pumpenköpfe sind für Mehrkanalanwendungen stapelbar
- Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
- Aufnahme mehrerer Schlauchgrößen für maximale Flexibilität
- Automatische Schlauchhalterung macht Einstellungen durch den Benutzer überflüssig und erleichtert die Einrichtung—für eine längere Lebensdauer der Schläuche und eine bessere Leistung
- Mit der einstellbaren Okklusion können Sie die Druck- und Saugleistung sowie die Lebensdauer der Schläuche optimieren, indem Sie den "Druck" auf die Schläuche einstellen
Der Masterflex® I/P® Easy-Load®-Pumpenkopf kombiniert einen überzentrierten Nocken mit einer automatischen Schlauchhalterung in einem robusten, chemikalienbeständigen Gehäuse. Diese Konstruktion ermöglicht einen schnellen und einfachen Schlauchwechsel, ohne dass der Pumpenkopf vom Antrieb abgenommen werden muss. Die integrierte Schlauchführung gewährleistet die korrekte Positionierung der Schläuche, um die Leistung und Lebensdauer der Pumpenschläuche zu maximieren. Federbelastete Schlauchhalter sorgen dafür, dass die Schläuche automatisch gesichert werden, um eine lange Lebensdauer der Schläuche zu gewährleisten und die Leistung der einzelnen Schlauchgrößen zu optimieren.
Wählen Sie zwischen einem Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) mit CRS- oder Edelstahlrotor. SS-Rotoren verfügen über PTFE-abgedichtete Lager für eine lange Lebensdauer und geringeren Wartungsaufwand; CRS-Rotoren haben abgeschirmte Buna N-Lager.
Die Zweikanal-Hardware ermöglicht den Betrieb von zwei Pumpenköpfen an einem einzigen Antrieb - das Hardware-Set 77601-96 ist separat zu bestellen. Bei einem oder mehreren Kanälen können die Schläuche in jedem Kanal gewechselt werden, ohne dass die Pumpenköpfe vom Antrieb entfernt werden müssen.
- Maximale Durchflussrate:13000 ml/min (3,5 gal./min)
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:I/P
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:I/P® Easy-Load® Pumpenkopf für Präzisionsschläuche, Weißes PPS-Gehäuse, SS Rotor
- Höhe:201 mm
- Länge:89 mm
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:77602-10
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Adjustable
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,1 - 650 rpm
- Suction lift:7,6 m (25 ft.)
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, I/P 73, I/P 82
- Volume per revolution with I/P 26 tubing:6,2 ml
- Volume per revolution with I/P 73 tubing:12,3 ml
- Volume per revolution with I/P 82 tubing:20 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:3
- Breite:187 mm
- Gehäusematerial:PPS
- Rotor material:Stainless Steel