Masterflex® Stainless steel mounting hardware for two I/P Easy-Load pump heads.
Catalog # MFLX77601-96
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex® I/P®-Pumpenköpfe.
- Wählen Sie das passende Zubehör und die passenden Ersatzteile für Ihre Masterflex®-Pumpe
Ersatzteile für die Zuverlässigkeit Ihrer Masterflex® I/P®-Pumpenköpfe.
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P® Befestigungsmaterial für Easy-Load® Pumpenköpfe, zum Montieren von zwei Pumpen, Edelstahl
- Environmentally Preferable:
- VE:1
Frequently Bought Together