Masterflex® I/P® Easy-Load® Main Body Assembly, Occlusion Bed and Rear Bearings, PPS Housing, SS Rotor
MFLX77601-67
Mit diesen Ersatzteilen holen Sie das Beste aus Ihrem Masterflex® I/P® Easy-Load®-II-Pumpenkopf heraus.
- Für die Verwendung mit Pumpenköpfen 77601-60 und 77601-62 geeignet
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Pumpenkopf mit diesen Ersatz-Gehäuse- und Schlauchbett-Baugruppen optimal funktioniert.
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Gehäuse-/Schlauchbettbaugruppe mit rückseitigem Lager, PPS/SS-Gehäusematerial.
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Gehäusematerial:PPS
- Rotor material:Polyphenylene Sulfide (PPS)
Frequently Bought Together