Masterflex® L/S® Controller for Digital Washdown Benchtop Modular Drive, 600 rpm; 115/230 VAC
Catalog # MFLX77301-54
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
About this item
Holen Sie das Beste aus Ihren Masterflex-Antriebsersatzteilen und anderem Zubehör heraus.
- Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpe
Wählen Sie Ersatzmotoren basierend auf Ihrem Modularen Masterflex System.
- Leistung:90 - 260 VAC; 1,8 A
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Austauschsteuerung für L/S 77301-50 Digitaler Modularer Antrieb zum Abspülen 115/230 VAC
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:77301-54
- Controller height:119 mm (4,75")
- Controller IP rating:IP 66
- Controller length:285 mm (10,2031")
- Controller width:279 mm (11")
- Speed control:±0,1%
- Garantie:2 years
- VE:1
Frequently Bought Together