Masterflex® L/S® Replacement Motor for Digital Washdown Benchtop Modular Drive, 600 rpm
Catalog # MFLX77301-52
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
About this item
Holen Sie das Beste aus Ihren Masterflex-Antriebsersatzteilen und anderem Zubehör heraus.
- Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpe
Wählen Sie Ersatzmotoren basierend auf Ihrem Modularen Masterflex System.
- Leistung:90 - 260 VAC; 1,8 A
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Austauschmotor, 600 U/min, für L/S 77301-50 Modularen Digitalen Tischantrieb zum Abspülen
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:77301-52
- Motor height:152 mm (6")
- Motor hp:1/10
- Motor IP rating:IP 66
- Motor length:395 mm (15,6093")
- Motor width:178 mm (7")
- Motor:75 W
- Garantie:2 years
- VE:1
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together