Masterflex® L/S® Replacement Controller for Digital Benchtop Modular Drive, 600 rpm; 115/230 VAC
MFLX77301-44
CE Compliant
2 year warranty
Holen Sie das Beste aus Ihren Masterflex-Antriebsersatzteilen und anderem Zubehör heraus.
- Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpe
Wählen Sie Ersatzmotoren basierend auf Ihrem Modularen Masterflex System.
- Leistung:90 - 260 VAC; 1,8 A
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Austauschsteuerung für L/S 77301-40 Digitaler Modularer Tischantrieb 115/230 VAC
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:77301-44
- Controller height:140 mm (5,5")
- Controller IP rating:IP 33
- Controller length:263 mm (10,4062")
- Controller width:211 mm (8,4062")
- Speed control:±0,1%
- Garantie:2 years
- VE:1
Frequently Bought Together