Masterflex® L/S® Replacement Motor for Digital Benchtop Modular Drive, 600 rpm
MFLX77301-42
CE Compliant
2 year warranty
Holen Sie das Beste aus Ihren Masterflex-Antriebsersatzteilen und anderem Zubehör heraus.
- Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpe
Wählen Sie Ersatzmotoren basierend auf Ihrem Modularen Masterflex System.
- Leistung:90 - 260 VAC; 1,8 A
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Austauschmotor, 600 U/min, für L/S 77301-40 Modularen Digitalen Tischantrieb
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:77301-42
- Motor height:117 mm (4,6093")
- Motor hp:1/10
- Motor IP rating:IP 33
- Motor length:267 mm (10,5")
- Motor width:97 mm (3,7968")
- Motor:75 W
- Garantie:2 years
- VE:1
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together