Die beste Option zum Pumpen lebender Zellen und scherempfindlicher Flüssigkeiten—validiert durch unabhängige Testdaten.
- Das konvexe Rollendesign ist die beste Option zum Pumpen lebender Zellen und scherempfindlicher Flüssigkeiten—verifiziert durch unabhängige Testdaten
- Ein Rotor mit großem Durchmesser liefert hohe Durchflussraten bei weniger U/min
- Stellen Sie das Überleben und die Vitalität lebender Zellen sicher
- Flussrate 0,03 bis 5700 ml/min mit L/S-Schlauch – Flussrate hängt von der Antriebsdrehzahl, dem Pumpenkopf und der Schlauchgröße ab
- Kompatibel mit allen Masterflex L/S-Antrieben, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen
- Verfügbare Modelle für Masterflex L/S Precision- und L/S High-Performance-Präzisionspumpenschläuche sind mit 2-Rollen- und 3-Rollen-Pumpenköpfen verfügbar--wählen Sie 2-Rollen für maximalen Durchfluss, 3-Rollen für weniger Pulsation
Der Masterflex L/S Cytoflow-Pumpenkopf wurde speziell für das Pumpen empfindlicher, lebender Zellen und scherempfindlicher Flüssigkeiten entwickelt und eignet sich ideal für den Einsatz in biopharmazeutischen und mikrobiologischen Anwendungen, bei denen Betreiber von peristaltischen Pumpen die Zellhämolyse minimieren möchten. Das extragroße Schlauchbett in Kombination mit weniger Rollen führt zu hohen Durchflussraten bei niedrigen Motordrehzahlen, was die Vorteile der Zelllebensfähigkeit noch verstärkt. Der optimale Drehzahlbereich (Antriebsmotordrehzahl) zum Übertragen lebender Zellen beträgt <100 U/min; optimale Drehzahl für andere scherempfindliche Flüssigkeiten beträgt <300 U/min; Die optimale Drehzahl für alle anderen allgemeinen Pumpanwendungen beträgt bis zu 600 U/min.
- Maximale Durchflussrate:5100 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Cytoflow™-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche, 2 Rollen
- Höhe:115 mm
- Länge:89 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:77253-00
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:1,7 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:6,1 ml
- Volume per revolution with L/S 18 tubing:8,6 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:3,9 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:2
- Breite:115 mm
- Gehäusematerial:Anodized aluminium
- Rotor material:Aluminum