Masterflex® L/S® High-Performance Head for Precision Tubing, ATEX-approved
MFLX77252-80
2 year warranty
Patented design
Das völlig neue, patentierte Design ermöglicht einen schnelleren Schlauchwechsel und eine verbesserte Ergonomie.
- Der Verschluss der Schläuche erfolgt automatisch und ist optimiert, wenn der Pumpenkopf geschlossen und eingerastet ist - das Einlegen der Schläuche erfolgt in 15 Sekunden oder weniger
- Fördermengen von bis zu 3400 ml/min - die Fördermenge hängt von der Antriebsdrehzahl, dem Pumpenkopf und der Schlauchgröße ab
- Druck bis zu 10,3 bar (150 psi) mit L/S-Hochdruckpumpenschläuchen (HP)
- Verstärktes Nylongehäuse und Schlauchbett mit Rotor/Rolleneinheit aus Edelstahl
- Kompatibel mit allen 1/10-PS-L/S-Antrieben, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen können
- Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
- ATEX-Kennzeichnung Ex II 3 G Ex h IIC T6 Gc
Die L/S® High-Performance-Pumpenköpfe bieten eine bessere Ansaughöhe, einen besseren Transfer von viskosen Flüssigkeiten und eine längere Lebensdauer der Schläuche. Die Schläuche treten auf derselben Seite des Pumpenkopfes ein und aus, so dass sie leicht an den Schlauchein- und -auslass angeschlossen werden können. Die Köpfe sind nicht mit den L/S Economy Console-Laufwerken der Serie 07554 kompatibel.
US Patent Nr. 10,578,096.
: Inklusive Befestigungsmaterial.
- Maximale Durchflussrate:2812 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Hochleistungkopf für Präzisionsschläuche, ATEX-Zulassung
- Höhe:101 mm
- Länge:69 mm
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:77252-80
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,9 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:3 ml
- Volume per revolution with L/S 18 tubing:3,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,9 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:3
- Breite:146 mm
- Gehäusematerial:Glass-filled nylon PA
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together