Masterflex® L/S® Miniflex® Pump Head, 3-Roller, Single-Channel
Catalog # MFLX77220-20
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX77220-20
- MFLX77220-30
- Modell:
- 77220-20
- 77220-30
- Gear ratio:
- 1:1
- 1:1
- Max. flow rate per channel:
- 381 ml/min
- 184 ml/min
- Min. flow rate per channel:
- 0,005 ml/min
- 0,005 ml/min
- Anzahl der Kanäle:
- 1
- 2
- Occlusion:
- Fixed
- Fixed
- Open-head sensor:
- Yes
- Yes
- Optimum RPM range:
- 0,1 - 300 rpm
- 0,1 - 300 rpm
- Pump series:
- L/S
- L/S
- Tubing retention:
- Automatic
- Automatic
- Tubing sizes accepted:
- L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25
- L/S® 13, L/S 14, L/S 16
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:
- 0,04 ml
- 0,04 ml
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:
- 0,14 ml
- 0,14 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:
- 0,5 ml
- 0,5 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:
- 1,1 ml
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Der Pumpenkopf nimmt durchgehende Schlauchlängen für saubere Strömungswege auf.
- Flussraten von 1,8 bis 220 ml/min—Flussrate hängt von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
- Der Pumpenkopf akzeptiert kontinuierliche Schlauchlängen für reine Fließwege
- Das Zweikanalmodell bietet eine synchrone Strömung aus zwei separaten Kanälen; das Einkanalmodell hat die höchste Flussrate
- Dank der automatischen Schlauchrückhaltung ist die Schlaucheinführung schnell und einfach
- Geeignet für die Verwendung mit Masterflex® L/S® Digitalen Miniflex® Pumpensystemen
Der Masterflex® Miniflex®-Pumpenkopf verfügt über einen weiten Verschlusswinkel, der den Rückfluss von Flüssigkeiten bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Selbstschmierende Rollen aus thermoplastischem Polyester sind reibungsarm und langlebig für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Durch ihre kompakte Gesamtgröße sind diese Köpfe ideal für OEM-Anwendungen und die Integration in Flüssigkeitssysteme und -anlagen geeignet.
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S Einkanal-Miniflex-Pumpenkopf, für Pumpen der Serie 07525
- Höhe:76 mm
- Länge:70 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:77220-20
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:381 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,005 ml/min
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:Yes
- Optimum RPM range:0,1 - 300 rpm
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:0,04 ml
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,14 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,5 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,1 ml
- Garantie:1 year
- VE:1
- Rollen:Three; thermoplastic polyester
- Breite:64 mm
- Gehäusematerial:Polyarylamide (PARA)
- Rotor material:Stainless Steel and Aluminum
Frequently Bought Together