Masterflex® L/S® Easy-Load®-II-Pumpenkopf für Präzisionspumpenschläuche, 2-Kanal PPS-Gehäuse, ES-Rotor
Artikelnr. MFLX77202-60
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Es müssen keine Köpfe gestapelt werden—mit zwei Kanälen in einem Kopf.
- Neues Design und automatische Schlauchrückhaltung erlauben mehrere Schlauchgrößen—Schläuche können ohne das Entfernen des Kopfes vom Antrieb gewechselt werden
- Ein Vierrollen-Rotor verbessert Druck und mechanische Stabilität bei gleichzeitig reduzierter Pulsation.
- Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
- Zur Verwendung mit den Schlauchgrößen für L/S®-Präzisionspumpen geeignet
Mit einem Zweikanalkopf können Sie zwei synchrone Fließkanäle pumpen (für eine korrekte Rückhaltung müssen in jedem Kanal Schläuche der gleichen Größe verwendet werden). Jeder Pumpenkopf für Präzisionspumpenschläuche ist mit den Schlauchgrößen L/S® 13, L/S® 14, L/S® 16 und L/S® 25 kompatibel. Sie können Sie Flussraten von 0,06 bis 1000 ml/min erzielen—Flussraten sind abhängig von U/min des Antrieb und Schlauchgröße.
Delivery: Inklusive Befestigungsmaterial.
- Maximale Durchflussrate:2000 ml/min
- Anzahl der Kanäle:2
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Easy-Load®-II-Pumpenkopf für Präzisionspumpenschläuche, 2-Kanal, PPS-Gehäuse, ES-Rotor
- Höhe:121 mm
- Länge:82 mm
- Environmentally Preferable:
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:1000 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,0012 ml/min
- Occlusion:Fest
- Open-head sensor:Nein
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Automatisch
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:0,06 ml
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Rollen:4
- Breite:127 mm
- Gehäusematerial:PPS
- Rotor material:Edelstahl
Frequently Bought Together