ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing, PPS Housing, SS Rotor
Masterflex® L/S® Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing, PPS Housing, SS Rotor
Catalog # MFLX77200-60
2 year warranty
ISO9001
undefined
Masterflex® L/S® Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing, PPS Housing, SS Rotor
Catalog # MFLX77200-60
2 year warranty
ISO9001
About this item
Automatische Schlauchrückhaltung hält die Schläuche ohne manuelle Einwirkung sicher in Position—Schlauch einfach anbringen und die Pumpe starten.
  • Neues Design und automatische Schlauchhalterung ermöglichen mehrere Schlauchgrößen—Schlauchwechsel ohne Abnehmen des Kopfes vom Antrieb
  • Rotor mit vier Rollen verbessert die Druckleistung und mechanische Stabilität bei gleichzeitiger Reduzierung der Pulsation
  • Modell mit integriertem Open-Head-Sensor erhältlich - zum direkten Anschluss an mit Sensoren ausgestattete Antriebe
  • Stapelbarer Pumpenkopf eignet sich für Mehrkanalanwendungen
  • Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
  • Zur Verwendung mit L/S® Präzisions-Pumpenschläuchen geeignet
Diese Pumpenköpfe nehmen sechs Größen der L/S®-Präzisionsschläuche auf. Zum Stapeln mehrerer Köpfe (bis zu den für Ihr Laufwerk angegebenen Grenzen) bestellen Sie die Zwei-, Drei- oder Vierkanal-Hardware separat unter "Zubehör". Wenn zwei Easy-Load® II-Pumpenköpfe gestapelt werden, sind die Rollen um 45° versetzt - kombinieren Sie die Auslässe von zwei gestapelten Köpfen, um die Flusspulsation um 95% zu reduzieren.
Delivery: Enthält Befestigungsmaterial für einen Kanal. Wenn Sie mehrere Köpfe stapeln möchten (bis zu den für Ihr Laufwerk angegebenen Grenzen), bestellen Sie die Zwei-, Drei- oder Vierkanal-Hardware separat.
  • Maximale Durchflussrate:
    2300 ml/min
  • Anzahl der Kanäle:
    1
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    L/S® Easy-Load®-II-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche, PPS-Gehäuse, SS-Rotor
  • Höhe:
    121 mm
  • Länge:
    82 mm
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    77200-60
  • Gear ratio:
    1:1
  • Occlusion:
    Fixed
  • Open-head sensor:
    No
  • Optimum RPM range:
    0,02 - 600 rpm
  • Suction lift:
    8,8 m (29 ft.)
  • Tubing retention:
    Automatic
  • Tubing sizes accepted:
    L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
  • Volume per revolution with L/S 13 tubing:
    0,06 ml
  • Volume per revolution with L/S 14 tubing:
    0,21 ml
  • Volume per revolution with L/S 16 tubing:
    0,8 ml
  • Volume per revolution with L/S 17 tubing:
    2,8 ml
  • Volume per revolution with L/S 18 tubing:
    3,8 ml
  • Volume per revolution with L/S 25 tubing:
    1,7 ml
  • Garantie:
    2 years
  • VE:
    1
  • Rollen:
    4
  • Breite:
    127 mm
  • Gehäusematerial:
    PPS
  • Rotor material:
    Stainless Steel
Frequently Bought Together