Masterflex® L/S® Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing with Open-Head Sensor, PPS Housing, SS Rotor
Artikelnr. MFLX77200-30
Lieferant: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Über diesen Artikel
Automatische Schlauchrückhaltung hält die Schläuche ohne manuelle Einwirkung sicher in Position—Schlauch einfach anbringen und die Pumpe starten.
- Neues Design und automatische Schlauchhalterung ermöglichen mehrere Schlauchgrößen—Schlauchwechsel ohne Abnehmen des Kopfes vom Antrieb
- Rotor mit vier Rollen verbessert die Druckleistung und mechanische Stabilität bei gleichzeitiger Reduzierung der Pulsation
- Modell mit integriertem Open-Head-Sensor erhältlich - zum direkten Anschluss an mit Sensoren ausgestattete Antriebe
- Stapelbarer Pumpenkopf eignet sich für Mehrkanalanwendungen
- Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
- Zur Verwendung mit L/S® Präzisions-Pumpenschläuchen geeignet
- Der Rotor wird für eine verbesserte Haltbarkeit aus Edelstahl (SS) hergestellt
Diese Pumpenköpfe nehmen sechs Größen der L/S®-Präzisionsschläuche auf. Zum Stapeln mehrerer Köpfe (bis zu den für Ihr Laufwerk angegebenen Grenzen) bestellen Sie die Zwei-, Drei- oder Vierkanal-Hardware separat unter "Zubehör". Wenn zwei Easy-Load® II-Pumpenköpfe gestapelt werden, sind die Rollen um 45° versetzt - kombinieren Sie die Auslässe von zwei gestapelten Köpfen, um die Flusspulsation um 95% zu reduzieren.
Dieser Pumpenkopf erfordert einen L/S-Antrieb mit Open-Head-Sensorfunktionalität oder die Verwendung des Nachrüstcontrollers 77097-00 für Open-Head-Sensor.
Delivery: Enthält Befestigungsmaterial für einen Kanal. Wenn Sie mehrere Köpfe stapeln möchten (bis zu den für Ihr Laufwerk angegebenen Grenzen), bestellen Sie die Zwei-, Drei- oder Vierkanal-Hardware separat.
- Maximale Durchflussrate:2300 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Easy-Load®-II-Pumpenkopf mit Open-Head Sensor für Präzisionsschläuche, PPS-Gehäuse, SS Rotor
- Höhe:121 mm
- Länge:82 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:77200-30
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:Yes
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:0,06 ml
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Volume per revolution with L/S 17 tubing:2,8 ml
- Volume per revolution with L/S 18 tubing:3,8 ml
- Volume per revolution with L/S 25 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:4
- Breite:127 mm
- Gehäusematerial:PPS
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together