Masterflex® Microflex® Pump Head for Microbore Tubing, Thermoplastic Polyester Rotor
Catalog # MFLX77123-80
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Einfache Schlauchwechsel—selbst in engen Umgebungen
- Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung Der Microflex-Pumpenkopf nimmt durchgehende Schlauchlängen für saubere Strömungswege auf
Der Microflex®-Pumpenkopf verfügt über drei Rollen und einen großen Verschlusswinkel, der einen Flüssigkeitsrückfluss bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Das Einlegen des Schlauchs ist schnell und einfach – öffnen Sie die Kopfabdeckung und lösen Sie das Schlauchbett in einem Schritt – legen Sie den Schlauch ein, schließen Sie die Abdeckung und Sie können pumpen.
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:C/L
- Bezeichnung:Microflex® Pumpenkopf für Microbore-Schläuche, Rotor aus thermoplastischem Polyester
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:77123-80
- Mounting type:(4) #6-32 x 3/8” pan head screws
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, and 2,79 mm ID microbore tubing
- Washdown capable:No
- Schutzklasse:IP 22
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:1 year
- VE:1
Frequently Bought Together