Über diesen Artikel
Hohe Transfer- und Abgabevolumen.
- Durchflussrate 0,71/2.1 bis 42 LPM mit B/T-Schlauch – Durchflussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
- Der Verschlussmechanismus des Rapid-Load®-Pumpenkopfs schiebt das Schlauchbett aus dem Weg, um das Laden des Schlauchs zu erleichtern und den Verschluss des Schlauchs zu verbessern
- Für B/T PerfectPosition™ Pumpenschläuche der Größen B/T 87 und B/T 91
- Der Verriegelungsschalter schaltet die Stromversorgung ab, um den Antrieb zu stoppen, wenn die Tür geöffnet wird
Masterflex B/T® Pumpen stellen die beste Wahl für Massentransferanwendungen mit hohen Durchflussraten dar. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand. Zu den robusten Konstruktionsmaterialien gehören Edel-/Kohlenstoffstahl, ein Gehäuse aus Aluminiumguss mit Epoxid-Pulverbeschichtung und Nylatron®-Rollen für stabile Zuverlässigkeit.
Alle B/T-Antriebe besitzen einen neuen und verbesserten Rapid-Load-Pumpenkopf für schnelle und einfache Schlauchwechsel. Der überarbeitete Verschlussmechanismus schiebt das Schlauchbett zur Seite für eine leichte Schlaucheinführung und einen besseren Schlauchverschluss beim Schließen des Pumpenkopfes. Die PerfectPosition™-Schlauchgrößen sorgen für eine verbesserte Leistungsfähigkeit bei Hochdruckanwendungen sowie eine längere Schlauchlebensdauer.
- Maximale Durchflussrate:42 L/min (11,1 gal./min)
- Leistung:Komprimierte Luft: 24 cfm (0,68 m3/min) bei 100 psi (6,9 bar) um den maximalen Nenndurchfluss zu erreichen
- Steuertyp:Analog
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:B/T
- Bezeichnung:B/T® Analoger pneumatischer Antrieb, 35–321 U/min; 30 CFM bei 60 PSI
- Höhe:40 cm
- Länge:38,4 cm
- Seq:13
- Environmentally Preferable:
- Modell:77111-80
- Min. RPM:35 U/min
- Motor hp:3/4
- Reversible motor:Nein
- Tubing sizes accepted:B/T 87 oder B/T 91
- Washdown capable:Ja
- Schutzklasse:IP 56
- Motor:560 W
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Breite:68,6 cm
- Max. RPM:321 rpm