Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX77111-55
- MFLX77111-50
- Modell:
- 77111-55
- 77111-50
- Gear ratio:
- 5,6:1
- 5,6:1
- Schutzklasse:
- IP 56
- IP 56
- Motor mount:
- IEC 72-71-14F130 with B5 160-mm flange
- NEMA Type 56C
- Mounting type:
- Direct-coupled
- Direct-coupled
- Anzahl der Rollen:
- 3
- 3
- Open-head sensor:
- No
- No
- Pump series:
- B/T
- B/T
- Tubing sizes accepted:
- B/T 87 or B/T 91
- B/T 87 or B/T 91
- Volume per revolution with B/T 87 tubing:
- 0,059 L (0,0156 gal.)
- 0,059 L (0,0156 gal.)
- Volume per revolution with B/T 91 tubing:
- 0,131 L (0,035 gal.)
- 0,131 L (0,035 gal.)
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Rüsten Sie Ihren vorhandenen Motor in einen leistungsstarken Masterflex® B/T®-Antrieb um.
- Der neu gestaltete Verschlussmechanismus schiebt das Schlauchbett aus dem Weg, um das Einlegen des Schlauchs zu erleichtern und den Verschluss des Schlauchs zu verbessern
- Für B/T PerfectPosition™ Pumpenschläuche der Größen B/T 87 und B/T 91
- Der Verriegelungsschalter schaltet die Stromversorgung ab, um den Antrieb zu stoppen, wenn die Tür geöffnet wird
- Drei Rollen und ein Hörverhältnis von 5,6:1 sorgen für eine optimale Durchflusskapazität
- Nylatron®-Rotor / -Walze für längere Lebensdauer und chemische Beständigkeit
Genießen Sie alle Vorteile von Schlauchpumpen mit Ihrem vorhandenen Motor. Die sanfte Pumpwirkung ist ideal für viskose oder scherempfindliche Flüssigkeiten, einschließlich lebender Zellen und Zellprodukte, Aufschlämmungen und Suspensionen. Einfache Reinigung und Wechsel zwischen Chargen – werfen Sie einfach den Schlauch weg und installieren Sie in Sekundenschnelle ein neues Stück. Der Schlauch ist das einzige benetzte Teil, so dass die chemische Kompatibilität stark vereinfacht wird, während die Wartung schnell und einfach ist.
B/T Rapid-Load-Pumpenköpfe gewährleisten einen schnellen und einfachen Schlauchwechsel und verfügen über einen Verschlussmechanismus, der das Schlauchbett aus dem Weg schiebt, um ein einfaches und wiederholbares Laden des Schlauchs zu ermöglichen. Die Pumpenkopftür besteht aus pulverbeschichtetem Aluminiumguss und Polycarbonat, der Rahmen aus haltbarem Edelstahl/pulverbeschichtetem Kohlenstoffstahl und die Rollen aus Nylatron® für robuste Zuverlässigkeit. IP56-Gehäuse schützt vor Staub und Wasser.
- Maximale Durchflussrate:42000 ml/min (11,1 gal./min)
- Pump series:B/T
- Bezeichnung:B/T® Rapid-Load® Pumpenkopf für IEC 72-71-14F130 Motor
- Höhe:400 mm
- Länge:384 mm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:77111-55
- Mounting type:Direct-coupled
- Gear ratio:5,6:1
- Motor mount:IEC 72-71-14F130 with B5 160-mm flange
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:B/T 87 or B/T 91
- Volume per revolution with B/T 87 tubing:0,059 L (0,0156 gal.)
- Volume per revolution with B/T 91 tubing:0,131 L (0,035 gal.)
- Schutzklasse:IP 56
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 years
- VE:1
- Breite:686 mm