Über diesen Artikel
Der Leckdetektor schaltet den Pumpenantrieb im Falle eines Flüssigkeitslecks oder Schlauchfehlers in weniger als 1 Sekunde aus.
- Erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Masterflex-Pumpe mit Leckerkennung und automatischer Abschaltung
- Passend zu Ihrer Ausstattung sind mehrere Optionen für Montage und Verbindung verfügbar
Leckdetektoren können mit Pumpen verwendet werden, die über einen Open-Head-Sensor (OHS)-Eingang an der Frontplatte oder über den START/STOPP-Eingang am DB25-Schnittstellenanschluss an der Rückseite verfügen. Der Anschluss an den START/STOPP-Eingang erfordert die Verwendung des Schnittstellenadapters (77097-24) und des Verlängerungskabels (77097-26). Die Leckdetektoren sind auch mit dem Masterflex® Pumpenkopf-Verriegelungsadapter (77097-00) kompatibel. Bei Anschluss an den OHS-Eingang stoppt die Pumpe und bleibt gestoppt, wenn ein Leck erkannt wird. Die Pumpe muss über die START/STOPP-Taste oder per Ferneingabe neu gestartet werden. Bei Anschluss an den START/STOPP-Eingang stoppt die Pumpe, wenn ein Leck erkannt wird, kann aber automatisch wieder anlaufen, wenn der Leckzustand behoben wurde.
- Bezeichnung:Lecksuch-Sensor mit Auffangwanne aus Kunststoff
- Environmentally Preferable:
- Kompatibel mit:Masterflex peristaltic pump with Open Head Sensor (OHS) input
- VE:1
- Garantie:1 year