Masterflex® Single Head Piston Pump, 10 mL/min, PEEK fluid path; 100-240 VAC
Catalog # MFLX74931-00
Supplier: Avantor Fluid Handling
CSA Certified
3 year warranty
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX74931-00
- MFLX74931-20
- MFLX74931-12
- MFLX74931-10
- MFLX74931-01
- MFLX74931-30
- MFLX74931-45
- MFLX74931-11
- Modell:
- 74931-00
- 74931-20
- 74931-12
- 74931-10
- 74931-01
- 74931-30
- 74931-45
- 74931-11
- Genauigkeit:
- ±2% des Sollwerts
- ±2% des Sollwerts
- ±3% des Sollwerts
- ±3% des Sollwerts
- ±2% des Sollwerts
- ±2% des Sollwerts
- ±2% des Sollwerts
- ±3% des Sollwerts
- Duty cycle continuous:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Max. Druck:
- 2000 psi
- 6000 psi
- 1000 psi
- 4000 psi
- 2000 psi
- 6000 psi
- 5000 psi
- 4000 psi
- Max. temperature:
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- Min. flow rate:
- 0,01 ml/min
- 0,1 ml/min
- 0,01 ml/min
- 0,01 ml/min
- 0,01 ml/min
- Output:
- RS-232, micro USB, voltage flow control, run/stop
- RS-232, micro USB, voltage flow control, run/stop
- RS-232, micro USB, voltage flow control, run/stop
- RS-232, micro USB, voltage flow control, run/stop
- RS-232, micro USB, voltage flow control, run/stop
- RS-232, micro USB, voltage flow control, run/stop
- RS-232, micro USB, voltage flow control, run/stop
- RS-232, micro USB, voltage flow control, run/stop
- Reproduzierbarkeit:
- ±1%
- ±0,2%
- ±0,5%
- ±0,5%
- ±1%
- ±0,2%
- ±0,5%
- ±0,5%
- Self-priming:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Wetted materials:
- Synthetic ruby, sapphire, UHMWPE, PTFE
- Synthetic ruby, sapphire, UHMWPE, PTFE
- Synthetic ruby, sapphire, UHMWPE, PTFE
- Synthetic ruby, sapphire, UHMWPE, PTFE
- Synthetic ruby, sapphire, UHMWPE, PTFE
- Synthetic ruby, sapphire, UHMWPE, PTFE
- Synthetic ruby, sapphire, UHMWPE, PTFE
- Synthetic ruby, sapphire, UHMWPE, PTFE
- Garantie:
- 3 years
- 3 years
- 3 years
- 3 years
- 3 years
- 3 years
- 3 years
- 3 years
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Die richtige Pumpe für Ihre HPLC-Anwendung.
- Durchflussraten von 10 bis 300 ml/min
- Der digitale Schrittmotor sorgt für Genauigkeit bei niedrigen Durchflussraten
- Fernsteuerung der Pumpe auf einem PC via RS-232 und Micro-USB
- Die Selbstspülfunktion wäscht den Kolben bei jedem Hub
- Interaktive Tastatursteuerung erleichtert die Programmierung an der Pumpe
Pumpen mit Einzelnem Kopf Präzise Dosierung und Abgabe von Chemikalien, ideal für Flüssigkeitstransfers im kleinen Labormaßstab und HPLC-Anwendungen. Die geringe Stellfläche spart Platz auf der Werkbank und im Abzug.
Doppelkopfpumpen mit hohem Durchfluss Sind ideal für die präparative Anwendung geeignet
Delivery: Enthält abnehmbares Netzteil. Isokratische Pumpenmodelle und Pumpenmodelle mit doppeltem Kopf verfügen außerdem über eine abnehmbare Tropfschale.
- Maximale Durchflussrate:10 ml/min
- Leistung:100 - 240 VAC; 50/60 Hz
- Genauigkeit:±2% des Sollwerts
- Max. Druck:2000 psi
- Min. flow rate:0,01 ml/min
- Bezeichnung:Kolbenpumpe mit einem Kopf, 10 ml/min, PEEK-Flusspfad, 100-240 VAC
- Höhe:14 cm
- Länge:26,7 cm
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Modell:74931-00
- Wetted materials:Synthetic ruby, sapphire, UHMWPE, PTFE
- Duty cycle continuous:Yes
- Self-priming:No
- Output:RS-232, micro USB, voltage flow control, run/stop
- Max. temperature:100 °C (212 °F)
- Reproduzierbarkeit:±1%
- Garantie:3 years
- VE:1
- Breite:7,6 cm
Frequently Bought Together