ContactUsLinkComponent
Masterflex® Communication Cable, Pump to Pump, RS-485, 6 ft (2 m)
Artikelnr. MFLX74905-74
undefined
Masterflex® Communication Cable, Pump to Pump, RS-485, 6 ft (2 m)
Artikelnr. MFLX74905-74
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesem Zubehör das Beste aus Ihren Masterflex®-Spritzenpumpen heraus.
  • Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex-Pumpen
Teile und Zubehör für Masterflex Spritzenpumpen.
  • Bezeichnung:
    Kommunikationskabel, Pumpe zu Pumpe, RS-485, 6 ft (2 m)
  • Environmentally Preferable:
  • Garantie:
    1 year
  • VE:
    1
Frequently Bought Together