Masterflex® 6/10 Rack für Spritzenpumpen, Infusions- und Entnahmedesign, Touchscreen
MFLX74905-60
Holen Sie mit diesem Zubehör das Beste aus Ihren Masterflex®-Spritzenpumpen heraus.
- Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex-Pumpen
Teile und Zubehör für Masterflex Spritzenpumpen.
- Bezeichnung:6/10 Meter Rack für Spritzenpumpen, Infusions- und Entnahmedesign, Touchscreen
- Environmentally Preferable:
- Modell:74905-60
- Syringe size accepted:0,5 µl - 60 ml
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
Frequently Bought Together